Få mere at vide
TMEM206 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3770.00 DKK
Tekniske data
Antigen TMEM206
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18233692
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-70729
100 μL
3770.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
TMEM206 Polyclonal specifically detects TMEM206 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
TMEM206
Polyclonal
Rabbit
transmembrane protein 206
TMEM206
IgG
Western Blot
Unconjugated
RUO
55248
Synthetic peptides corresponding to C1ORF75 The peptide sequence was selected from the N terminal of C1ORF75. Peptide sequence IFIYLLLMAVAVFLVYRTITDFREKLKHPVMSVSYKEVDRYDAPGIALYP.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater