Få mere at vide
Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens
Artikelnummer. 11562391 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11562391 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11562391 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS88530
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Katalysér derivatiseringen af vanskeligt silylere forbindelser vha Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens.
Katalysér derivatiseringen af vanskeligt silylere forbindelser vha Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens. Det er et glimrende supplement til dannelse af TMS-ethere til GC-bestemmelser. TMCS er også nyttigt til fremstilling af TMS-derivater af organiske syrer.
  • Fremragende supplement til dannelse af trimethylsilylethere til GC-bestemmelser
  • Anvendes til fremstilling af TMS-derivater af organiske syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Brandfarlig, giftig
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring Stuetemperatur
Mængde 25 g
Standard komponenter Chlortrimethylsilan
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.