missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TMC353121, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494388
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494388 10 mg -
16427117 5 mg -
16400717 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11097

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.

TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TMC353121
CAS 857066-90-1
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H42N6O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (89.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(C)N=C1CN2C3=CC(CNC4=CC(C)=CC=C4CCCO)=CC=C3N=C2NCCCN5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 558.71
Formel vægt 558.71
Procent renhed 97.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.