Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, for ELISA , flydende substrat
Artikelnummer. 10748352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Substratmængde:
50mL
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde Pakningsstørrelse
10748352 100mL 100ml
10544141 50mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748352 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328051000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Form Væske
Mængde 100mL
Substrattype TMB substrat
Emballage Glasflaske
Substratmængde 100mL