Få mere at vide
MedChemExpress TMB-PS
Artikelnummer. 16411589
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16411589 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16411589 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15931
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TMB-PS(102062-36-2) is N-(3-sulfopropyl)-3,3',5,5'-tetramenthylbenzidine sodium salt; White - pale yellow crystalline powder, soluble in water, can be used under neutral, acidic and alkaline conditions.
Tekniske data
Mængde 1 g
Opbevaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Opløselighed DMSO : ≥ 35 mg/mL (96.55 mM)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 102062-36-2
Molekylvægt (g/mol) 362.49 g/mol
Synonym TMBZ-PS