Beskrivelse
- Species Reactivity: Species independent
- Storage: Store in the dark
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Substrate |
| Mængde | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Immunohistochemistry (IHC), ELISA |
| Indhold og opbevaring | Store in the dark |