Få mere at vide
Invitrogen™ TMB ELISA Buffersæt, PeproTech®
Artikelnummer. 17882035
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17882035 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17882035 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 900T00
 Begrænset vare
På lager
Dette sæt indeholder de nøglekomponenter, der kræves til analysen af 10 Sandwich ELISA plader. Den er specifikt formuleret til at blive brugt sammen med PeproTechs standard TMB ELISA Udviklingssæt.
  • Indeholder de nøglekomponenter, der kræves til analysen af ti sandwich ELISA plader
  • Specielt formuleret til at blive brugt sammen med PeproTech standard TMB ELISA udviklingssæt.
Inkluderede løsninger og materialer:
  • PBS
  • Vaskebuffer
  • Blokerende buffer
  • Fortynder
  • TMB flydende substrat
  • ELISA mikroplader
  • Forseglingsfilm
  • Stop løsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype ELISA Buffer
Mængde 1 sæt
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Til brug med (applikation) ELISA
Produktlinje PeproTech
Substrattype TMB, HRP
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TMB ELISA Buffer Kit, PeproTech
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.