Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, flydende substrat
Artikelnummer. p-3541224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Substratmængde:
30mL
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
30ml
Artikelnummer. 10215861
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Form Væske
Mængde 30mL
Substrattype TMB substrat
Emballage Glasflaske
Opbevaringskrav 4 °C
Substratmængde 30mL