Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, flydende substrat
Artikelnummer. 10499081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Substratmængde:
30mL
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde Pakningsstørrelse
10499081 100mL 100ml
10215861 30mL 30ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.09 DKK
    886.65 DKK / 100ml
    Spare 98.44 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Form Væske
Mængde 100mL
Substrattype TMB substrat
Emballage Glasflaske
Opbevaringskrav 4 °C
Substratmængde 100mL