Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, flydende substrat
Artikelnummer. 10215861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Substratmængde:
30mL
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmængde unitSize
10215861 30mL 30ml
10499081 100mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215861 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328030300
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Klar
Form Væske
Mængde 30mL
Substrattype TMB substrat
Emballage Glasflaske
Opbevaringskrav 4 °C
Substratmængde 30mL