Få mere at vide
MedChemExpress TMA-DPH
Artikelnummer. 16402439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16402439 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16402439 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0986
MedChemExpress TMA-DPH is a hydrophobic fluorescent membrane probe (Ex=355 nm; Em=430 nm).
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 461.62 g/mol
CAS 115534-33-3