Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Beskrivelse
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Molekylær formel | C28H27ClN3NaO5 |
| Formel vægt | 543.97 |
| Renhed | >98% |