Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
Brand: Tocris Bioscience™ 5769/10
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.Tekniske data
| 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt | |
| 1103926-82-4 | |
| 10 mg |