missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TM 38837
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18795346
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18795346 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18795346 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7131/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly potent CB1 inverse agonist; peripherally restricted

TM 38837 is a highly potent cannabinoid 1 receptor (CB1) inverse agonist (IC50 values are 8.5 nM and 605 nM for inhibition of [3H]-CP 55940 binding at CB1 and CB2 receptors, respectively). Displays 71-fold selectivity for CB1 receptors over CB2 receptors. Inhibits GTP binding to CB1-overexpressing cell membranes in vitro (EC50 = 18.5 nM). Peripherally restricted. Promotes fear behaviors when given by intracerebrovascular (icv) injection in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4-ethyl-N-1-piperidinyl-5-[5-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]-2-thienyl]-1 H-pyrazole-3-carboxamide
CAS 1253641-65-4
Mængde 5 mg
Mål Cannabinoid R1 / CB1 Inverse Agonists
Molekylær formel C30H25Cl2F3N4OS
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.