Få mere at vide
TM-25659, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487447 5 mg 5mg
16481017 50 mg -
16445556 100 mg -
16443226 25 mg -
16424738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112920
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TM-25659
CAS 260553-97-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H28N8
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 135 mg/mL (269.68 mM)
SMIL CC1=C(C2=CC=CN=C2)C=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(CCCC)=N3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 500.6
Formel vægt 500.6
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism