Få mere at vide
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Inkluderer:
Batterioplader
Cleaning Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
- Printer Battery - can be run while battery is charging
- AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certificeringer
FCC Class A approved.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Kit |
| Farve | Black |
| Display Type | None |
| Til brug med (udstyr) | Brady Labels |
| Materiale | Plastic |
| Længde (engelsk) | 11 in. |
| Bredde (engelsk) | 3.95 in. |
| Længde (metrisk) | 27.94 cm |
| Højde (engelsk) | 0.6 in. |
| Højde (metrisk) | 1.52 cm |
| Vis mere |