Få mere at vide
Brady™ TLS2200™ Tilbehør til bærbare printere
Artikelnummer. 10009891 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
Batterioplader
Rengøringssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10009891 Rengøringssæt Hver
13085823 Batterioplader Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009891 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018556
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TLS2200™ Tilbehør til bærbare printere er til brug med Brady TLS2200 bærbar printer (mfr. nr. 19150079, solgt separat).
  • Printerrengøringssæt giver en nem løsning til at holde din printer i topform. Til brug ved rengøring af TLS- 2200™ og BMP™61-labelprintere inkluderer printerrensningskort og vatpinde
  • Printerbatteri - kan køre, mens batteriet oplades.
  • AC Adapter - til brug med BMP™71, TLS 2200™ og HandiMark™ labelprintere, strømforsyning formateret til Nordamerika
Certificeringer
FCC Class A-godkendt.
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Sort
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Længde (engelsk) 11 tommer
Bredde (engelsk) 3,95 tommer
Længde (metrisk) 27.94 cm
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Højde (metrisk) 1.52 cm
Sterilitet Ikke-steril
Oversigt Printerrensningssæt til M610, M611, TLS220
Inkluderer Rengøringssæt
Vægt (engelsk) 2,96 oz.
Vægt (metrisk) 0.83 kg
Certificeringer/compliance RoHS
Mængde 5 Pk.