Få mere at vide
TLR7 agonist 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494836 100 mg -
16476507 5 mg 5mg
16470989 1 mg -
16433788 10 mg -
16430167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103039
MedChemExpress TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TLR7 agonist 2
CAS 1642857-69-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16N6O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (475.69 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC1=CC(COC2=C(N(CC3=NC=CC=C3)C=C4)C4=NC(N)=N2)=NO1
Molekylvægt (g/mol) 336.35
Formel vægt 336.35
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus