missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TLR7-agonist-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TLR7-agonist-1 |
| CAS | 1642857-69-9 |
| Molekylær formel | C17H16N6O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[(5-Methyl-3-isoxazolyl)methoxy]-5-(2-pyridinylmethyl)-5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N6O2/c1-11-8-13(22-25-11)10-24-16-15-14(20-17(18)21-16)5-7-23(15)9-12-4-2-3-6-19-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H2,18,20,21) |
| SMIL | Cc1onc(COc2nc(N)nc3ccn(Cc4ccccn4)c23)c1 |
| IUPAC navn | 4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methoxy]-5-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.35 |
| Formel vægt | 336.1335 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?