Få mere at vide
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480257 50 mg -
16476617 5 mg 5mg
16472896 25 mg -
16443898 10 mg -
16434936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103698A
MedChemExpress TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride
CAS 1620278-72-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27Cl2N5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (192.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3CC4=CC=C(CN)C=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 432.39
Formel vægt 432.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation