Få mere at vide
TLR2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16156715
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16156715 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16156715 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00007097T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Western Blotting
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt TLR2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_003264.3
Molekylvægt (g/mol) 86.35
pH-område 6.8
Plasmid pCMV-TLR2 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TLR2 antibody (H00007097-B01) by western blotting
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.