Få mere at vide
Novus Biologicals™ TLR12 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18458931 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. 18458931
Brand: Novus Biologicals™ NBP224833PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 100131451
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-24833. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias toll-like receptor 12
Gen symbol TLR12
Mængde 0,1 mg
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.