Få mere at vide
TLE4 Antibody [DyLight 350], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498633 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498633 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498633 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335294UV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TLE4 Polyclonal antibody specifically detects TLE4 in Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen TLE4
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BCE1, BCE-1, E(spI), ESG4, homolog of Drosophila E(sp1), KIAA1261, Protein BCE-1, transducin-like enhancer of split 4 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer protein 4
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 173-243 of human TLE4 (NP_001269677).,, Sequence:, SSALGGQSHLPIKDEKKHHDNDHQRDRDSIKSSSVSPSASFRGAEKHRNSADYSSESKKQKTEEKEIAARY
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7091
Målarter Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus