Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Samtidig Udviklingskammer
Artikelnummer. 12374613 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Holder:
2
5
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
12374613 2 1 sæt
10486471 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12374613 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 814018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1510.07 DKK / 1 sæt
    Spare 289.93 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Udvikle flere TLC plader samtidigt. TLC Samtidige udviklingskamre kommer med et valg af rum til enten 2 eller 5 plader.
Udvikle flere TLC plader samtidigt. TLC Samtidige udviklingskamre kommer med et valg af rum til enten 2 eller 5 plader.
  • Tilbehør til TLC
  • Kamrene er tykvæggede
  • Klar glas tank
  • Kraftig slebet glas låg
Tekniske data
Mængde 1 Pk.
Type TLC Samtidig Udviklingskammer
Til brug med (applikation) Til 2 plader 10 x 10 cm
Holder 2