Få mere at vide
MilliporeSigma™ TLC Silica Gel 60 Plate with F254 Coating
Artikelnummer. 15894600
Skift visning
Mængde:
25 Units/Pk.
Artikelnummer. Mængde
15894600 25 Units/Pk.
1 options
Artikelnummer. 15894600 Leverandør MilliporeSigma™ Leverandørnr. 1055700001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Used for thin layer chromatography applications
  • Combination of silica gel 60, addition of polymeric binder
  • Adherent hard surface that will not crack or blister
  • Size: 10 x 20cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bagside materiale Aluminum Support
Farve White
Mængde 25 Units/Pk.
Type Silica Gel
Til brug med (applikation) Thin Layer Chromatography
Opbevaringskrav Room temperature