Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Mikrosæt til begyndere
Artikelnummer. 12460087 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12460087 Hver
1 options
Artikelnummer. 12460087 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 814000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    2195.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 299.13 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TLC introduktionssæt til begyndere, naturfagsundervisning og metodeudvikling
TLC Micro-Set A for begyndere.
Denne Micro-Set A indeholder alle kemikalier og tilbehør til følgende eksperimenter:
  • Adskillelse af en blanding af fedtopløselige/lipofile farvestoffer (testfarveblanding 1) smørgul, indophenol, sudanblå II, sudanrød G
  • Adskillelse af en blanding af anthraquinonfarvestoffer (testfarveblanding 2) blå 1, blå 3, grøn, grøn blå, rød, violet 1, violet 2
  • Adskillelse af en blanding af fødevarefarvestoffer (testfarveblanding 3) brilliant sort BN (E151), hurtig rød E, erythrosin (E127), gul orange S (solnedgangsgul CFC, E110), naphtolrød S, ponceau 4 R (E124), tartrazin (E102)
  • Adskillelse af farvestoffer fra filtpenne.
Dette produkt indeholder skadelige stoffer, som skal mærkes specielt som farlige. Se SDS for detaljerede oplysninger.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Videnskabsuddannelse
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TLC Micro Set A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia solution, 2-propanol, ethanol, toluene, cyclohexane