Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TLC Klasse 12 mikron APS Silica Gel
Artikelnummer. 11385577
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11385577
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042765.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TLC plade forberedelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 12 μm
Porestørrelse 60 Å
Grad TLC
pH 6.5 to 7.5
Mængde 5 kg
Overfladeareal (metrisk) 500 to 600 m2/g
Indhold og opbevaring Ambient temperatures
Type Silica Gel
Materiale Silica
Fysisk form 12 Micron APS,S.A. 500-600m