Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TLC Klasse 12 mikron APS Silica Gel
Artikelnummer. 11305587
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11305587
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042765.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TLC plade forberedelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 12μ m
Porestørrelse 60Å
Grad TLC
pH 6,5 til 7,5
Mængde 50 g
Overfladeareal (metrisk) 500 til 600 m2 /g
Type Silica Gel
Materiale Silica