Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TL4-12
Beskrivelse
TL4-12 is a potent MAP4K2 (GCK) inhibitor (IC50 = 37 nM). Exhibits >70-fold selectivity for MAP4K2 over TAK1 (IC50 = 2.7 μM for TAK1). Inhibits IL-1 and TGFβ-induced p38 MAPK phosphorylation, in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-3-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]-N-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| CAS | 1620820-12-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C25H27F3N6O2 |
| Renhed | 98% |