Få mere at vide
Hach Lange™ TL2310 LED turbidimeter, ISO, 0 - 1000 NTU
Beskrivelse
Pålidelig måling til applikationer med høj turbiditet; forenklet. De nye TL23-serie laboratorieturbidimetre kombinerer pålidelig teknologi og forbedrede funktioner for at forenkle testning i de mest krævende spildevands- og industrielle anvendelser. Forbedret og intuitivt design En smart enhed til mere pålidelige målinger Let at bruge. Let at have ret
Forbedret og intuitivt design
TL23-seriens’ store fuldfarvede touchskærm og intuitive brugergrænseflade acceler opsætning, kalibrering og måling. En nem grænseflade og guidede procedurer giver dig tillid til dine resultater.
En smart enhed til mere pålidelige målinger
TL23-serien sikrer stabile aflæsninger og nøjagtig analyse ved at fange uklarhedsmålinger, når enheden registrerer prøvestabilitet. Dette kvalitetstrin fjerner subjektivitet og behovet for gentagne målinger.
Let at bruge. Let at have ret
TL23-serien giver alt, hvad du har brug for, lige ved hånden. Med en USB port til nem dataeksport, prøveidentifikation for sporbarhed og selvdiagnostik til kvalitetssikring gør Hach™ det nemt at have ret.
Hvad er inkluderet?
TL2310 turbidimeter, silikoneolie, olieklud, 1-tommer prøveceller (30 ml) med kondensatorer (6x), Gelex sekundær turbiditetsstandardiseringskit, Stablcal kalibreringskit, strømforsyning, strømkabel, støvdæksel
Specifikationer
Nøjagtighed: ±2% af aflæsningen plus 0,01 FNU/NTU fra 0 - 1000 FNU/NTU
Luftrensning: Tør nitrogen- eller instrumentluft (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 L/s ved 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) maks
Slangebarb-forbindelse til 1/8-tommer rør
Certificeringer: CE, KC, RCM
Kommunikation: USB
Overholdelse af standarder: ISO
Datalogning: 2000 logs i alt, inkluderer læselog, verifikationslog og kalibreringslog
Mål (H x B x D): 153 mm x 395 mm x 305 mm
Skærm: 17,8 mm farve touchskærm
Interface: 2 USB-A-porte til USB USB-drev, ekstern printer, tastatur og stregkodescanner
Lyskilde: Lysdiode (LED) ved 860 ± 30 nm
Målemetode: Nefelometrisk
Model: TL2310 ISO
Driftstemperaturområde: 0 - 40 °C
Effektkrav (ampere): 3,4 A
Strømforbrug (Hz): 50/60 Hz
Strømkrav (Spænding): 100 - 240 VAC
Rækkevidde: 0 - 1000 NTU
NTU/FNU: 0 - 1000
Læsetilstande: Enkelt, kontinuerlig, Hurtigt Stabiliserende Turbiditet, signalgennemsnit tændt eller slukket
Region: Global
Regulering: Meets ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 og NFT 9033
Gentagbarhed: ±1% af læsning eller 0,01 FNU/NTU, alt efter hvad der er størst (under referenceforhold)
Responstid: Signalgennemsnit slukket: 6,8 sekunder / Signalgennemsnit tændt: 14 sekunder (når 10 målinger bruges til at beregne gennemsnittet)
Prøvecelle-kompatibilitet: Runde celler 95 x 25 mm (3,74 x 1 tomme) borosilikatglas med gummiforede skruelåg
Bemærk: Mindre prøveceller (mindre end 25 mm) kan bruges, når en celleadapter anvendes.
Prøvekrav: 25 mm prøvecelle: minimum 20 ml
0 til 70 °C (32 til 158 °F)
Stabiliseringstid: Med det samme
Opbevaringsforhold: -20 til 60 °C
Enheder: FNU og NTU
Vægt: 3,0 kg
Hvad er inkluderet?: TL2310 turbidimeter, silikoneolie, olieklud, 1-tommer prøveceller (30 ml) med kondensatorer (6x), Gelex sekundær turbiditetsstandardiseringskit, Stablcal kalibreringskit, strømforsyning, strømkabel, støvdæksel
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Turbidimetere |
| Lyskilde | LED |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Svartid | 6,8 sek. (Signalgennemsnit slukket), 14 sek. (Signalgennemsnit tændt) |
| Automatisk områdevalg | Ja |
| ISO-accepterede metoder | ISO 7027 |
| garanti | 1 år |