Få mere at vide
Hach Lange™ TL2300 Wolframlampe Turbidimeter, EPA, 0 - 4000 NTU
Artikelnummer. 15848817
Skift visning
Display Type:
Farveberøringsskærm
Artikelnummer. Display Type
15848817 Farveberøringsskærm
1 options
Artikelnummer. 15848817 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. LPV444.99.00210
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Pålidelig måling til applikationer med høj uklarhed; forenklet.
Pålidelig måling til højspændt turbiditetsapplikationer; forenklet. De nye TL23-serie laboratorieturbidimetre kombinerer pålidelig teknologi og forbedrede funktioner for at forenkle testning i de mest krævende industrielle og spildevandsapplikationer. Forbedret og intuitivt design En smart enhed til mere pålidelige målinger Let at bruge. Let at have ret
Forbedret og intuitivt design
TL23-seriens’ store fuldfarvede touchskærm og intuitive brugergrænseflade acceler opsætning, kalibrering og måling. En nem grænseflade og guidede procedurer giver dig tillid til dine resultater.
En smart enhed til mere pålidelige målinger
TL23-serien sikrer stabile aflæsninger og nøjagtig analyse ved at fange uklarhedsmålinger, når enheden registrerer prøvestabilitet. Dette kvalitetstrin fjerner subjektivitet og behovet for gentagne målinger.
Let at bruge. Let at have ret
TL23-serien giver alt, hvad du har brug for, lige ved hånden. Med en USB port til nem dataeksport, prøveidentifikation for sporbarhed og selvdiagnostik til kvalitetssikring gør Hach™ det nemt at have ret.
Hvad er inkluderet?
TL2300 turbidimeter, silikoneolie, olieklud, USEPA-filtersamling, 1-tommer prøveceller (30 ml) med kondensatorer (6x), Gelex sekundær turbiditetsstandardiseringssæt, Stablcal kalibreringskit, strømforsyning, strømledning, støvdæksel
Specifikationer
Nøjagtighed: Forhold på: ±2% af læsning plus 0,01 NTU fra 0 - 1000 NTU, ±5% af læsning fra 1000 - 4000 NTU baseret på formazin primærstandard
Forhold forkert: ±2% af aflæsningen plus 0,01 NTU fra 0 - 40 NTU
Luftrensning: Tør nitrogen- eller instrumentluft (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 L/s ved 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) maks
Slangebarb-forbindelse til 1/8-tommer rør
Certificeringer: CE, KC, RCM
Kommunikation: USB
Overholdelse: EPA
Datalogning: 2000 logs i alt, inkluderer læselog, verifikationslog og kalibreringslog
Mål (H x B x D): 153 mm x 395 mm x 305 mm
Skærm: 17,8 mm farve touchskærm
Interface: 2 USB-A-porte til USB USB-drev, ekstern termisk printer, tastatur og stregkodescanner
Lyskilde: Wolframglødetrådlampe
Målemetode: Nefelometrisk
Model: TL2300 EPA
Driftstemperaturområde: 0 - 40 °C
Effektkrav (ampere): 3,4 A
Strømforbrug (Hz): 50/60 Hz
Strømkrav (Spænding): 100 - 240 VAC
Rækkevidde: 0 - 4000 NTU
NTU (Ratio on): 0 - 4000
NTU (Forhold forkert): 0 - 40
EBC (Ratio på): 0 - 980
EBC (Forhold forkert): 0 - 9,8
Læsetilstande: Enkelt, kontinuerlig, Hurtigt Nedsat Turbiditet, signalgennemsnit tændt eller slukket, forhold til eller fra
Region: Global
Regulering: Møder EPA-metode 180.1
Gentagbarhed: ±1% af læsningen eller 0,01 NTU, alt efter hvad der er størst (under referenceforhold)
Responstid: Signalgennemsnit slukket: 6,8 sekunder / Signalgennemsnit tændt: 14 sekunder (når 10 målinger bruges til at beregne gennemsnittet)
Prøvecelle-kompatibilitet: Runde celler 95 x 25 mm (3,74 x 1 tomme) borosilikatglas med gummiforede skruelåg
Bemærk: Mindre prøveceller (mindre end 25 mm) kan bruges, når en celleadapter anvendes.
Prøvekrav: 25 mm prøvecelle: minimum 20 ml
0 til 70 °C (32 til 158 °F)
Stabiliseringstid: Forhold tændt: 30 minutter efter opstart
Forhold forkert: 60 minutter efter opstart
Opbevaringsforhold: -20 til 60 °C
Enheder: NTU og EBC
Vægt: 3,0 kg
Hvad er inkluderet?: TL2300 turbidimeter, silikoneolie, olieklud, USEPA-filtersamling, 1-tommer prøveceller (30 ml) med kondensatorer (6x), Gelex sekundært turbiditetsstandardiseringssæt, Stablcal kalibreringskit, strømforsyning, strømledning, støvdæksel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Turbidimetere
Lyskilde Wolfram
Display Type Farveberøringsskærm
Svartid 6,8 sek. (Signalgennemsnit slukket), 14 sek. (Signalgennemsnit tændt)
Automatisk områdevalg Ja
EPA-godkendte metoder Metode 180.1
garanti 1 år