Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TL 13-27
Beskrivelse
Negative control for TL 12-186 (Cat. No. 6524)
TL 13-27 is a negative control for TL 12-186 (Cat. No. 6524). Demonstrates no kinase degradation in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((1,3-dioxo-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindolin-4-yl)amino)acetamide |
| CAS | 2250025-90-0 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C44H53ClN10O8S |
| Formel vægt | 917.48 |
| Renhed | 98% |