Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TL 13-27
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777326
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18777326 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18777326 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6525/5
Negative control for TL 12-186
Negative control for TL 12-186 (Cat. No. 6524)
TL 13-27 is a negative control for TL 12-186 (Cat. No. 6524). Demonstrates no kinase degradation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((1,3-dioxo-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindolin-4-yl)amino)acetamide
CAS 2250025-90-0
Mængde 5 mg
Molekylær formel C44H53ClN10O8S
Formel vægt 917.48
Renhed 98%