Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TL 13-112

Beskrivelse
Selective anaplastic lymphoma kinase (ALK) degrader (DC50 values are 10 and 40 nM in H3122 and Karpas 299 cells, respectively). Comprises the cereblon E3 ligase ligand Pomalidomide (Cat. No. 6302) conjugated to an ALK inhibitor. Inhibits proliferation of ALK-positive cancer cell lines. Maximum degradation exhibited at 16 h.
Negative control TL 13-110 (Cat. No. 6746) also available.
Negative control TL 13-110 (Cat. No. 6746) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[2-[2-[4-[4-[[5-Chloro-4-[[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-5-(1-methylethoxy)phenyl]-1-piperidinyl]ethoxy]ethoxy]ethyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]acetamide |
| CAS | 2229037-19-6 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C49H60ClN9O10S |
| Formel vægt | 1002.57 |
| Renhed | 98% |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.