Få mere at vide
Tizoxanide, Mikromol
Beskrivelse
Tizoxanide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tizoxanide |
| CAS | 173903-47-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tizoxanide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)benzamide |
| Vis mere |