Få mere at vide
Tizoxanide, Mikromol
Artikelnummer. 30461752
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461752 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461752 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3279.020025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tizoxanide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tizoxanide
CAS 173903-47-4
Analyt- eller komponentnavne Tizoxanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H7 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
Løsningstype Neat
SMIL Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-N-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 265.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 265.0157 g/mol