Få mere at vide
Tizanidinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tizanidine hydrochloride |
| CAS | 64461-82-1 |
| Molekylær formel | C9 H8 Cl N5 S . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H |
| SMIL | Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.17 |
| Formel vægt | 288.9956 |