Få mere at vide
Tizanidin hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790679 25 g
17780679 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17790679 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tizanidin hydrochlorid
CAS 64461-82-1
Synonym 5-chlor-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazol-hydrochlorid
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselig vandig opløsning
Smeltepunkt 280 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til lysebrun
Renhed ≥97,5 %