Få mere at vide
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488166
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488166 100 mg -
16428408 10 mg -
16404297 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488166 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0194A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tizanidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 64461-82-1
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9Cl2N5S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 290.17
Formel vægt 290.17
Procent renhed 98.66%