Få mere at vide
Tizanidine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tizanidine-d4 |
| CAS | 1188331-19-2 |
| Molekylær formel | C9H4D4ClN5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl-d4)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5S/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13)/i3D2,4D2 |
| SMIL | ClC1=C(NC2=NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N2)C3=NSN=C3C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.74 |
| Formel vægt | 257.044 |