missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tixocortol 21-Pivalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tixocortol 21-Pivalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O5S/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h12,17-19,21,28,31H,6-11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 462.244 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?