Få mere at vide
Tivozanib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tivozanib |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28) |
| Formel vægt | 454.1044 |