missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tivantinib, TRC

Artikelnummer. 30457326
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457326 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4472005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tivantinib
CAS 905854-02-6
Molekylær formel C23H19N3O2
Mængde 5 mg
Synonym (3R,4R)-3-(5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-yl)-4-(1H-indol-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione, ARQ 197
InChI formel InChI=1S/C23H19N3O2/c27-22-19(16-11-24-18-9-2-1-7-14(16)18)20(23(28)25-22)17-12-26-10-4-6-13-5-3-8-15(17)21(13)26/h1-3,5,7-9,11-12,19-20,24H,4,6,10H2,(H,25,27,28)/t19-,20-/m0/s1
SMIL O=C1NC(=O)[C@H]([C@@H]1c2c[nH]c3ccccc23)c4cn5CCCc6cccc4c56
Molekylvægt (g/mol) 369.42
Formel vægt 369.1477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.