Få mere at vide
Tivantinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481916
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481916 500 mg -
16461316 200 mg -
16460548 5 mg -
16418088 10 mg 10mg
16417856 100 mg -
16404007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16481916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50686
MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tivantinib
CAS 905854-02-6
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H19N3O2
Mængde 500 mg
Synonym ARQ 197
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
SMIL O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Molekylvægt (g/mol) 369.42
Formel vægt 369.42
Procent renhed 96.99%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease