Beskrivelse
- Intelligente udskiftelige enheder med 5, 10, 20 og 50 ml volumen
- Tilslutning af printer og analytiske vægte
- Komplet fjernbetjening via RS232 eller USB-B interface
- Takket være de to RS232-porte er det muligt at tilslutte op til 16 enheder på én RS232 eller USB havn ved enerne
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Titronic 500 Grundenhed |
| Inkluderer | Magnetisk omrører TM 235, 20 ml udskiftelig enhed WA 20, Stativstang TZ 1510, Elektrodeklemme Z 305, Manuel controller TZ 3880, Strømforsyning 100 240 –V |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | T 500-M2/20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivende | 10 °C til 40 °C |
| Volumen (metrisk) prøve | 20 ml |
| Bredde (metrisk) | 15.3 cm |
| Dybde (metrisk) | 29.6 cm |
| Spænding | 100 til 240 V |