Få mere at vide
SI Analytics™ Titronic™ 500
Artikelnummer. 13436979 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Tastatur:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tastatur Pakningsstørrelse
13436979 Polyester Hver
1 options
Artikelnummer. 13436979 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220210
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
SI Analytics™ Titronic™ 500 er den ideelle stempelburette til manuelle titreringer, nøjagtige doseringsapplikationer samt tilberedning af opløsninger.
  • Ventil: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilikatglas 3.3 (DURAN™ )
  • Slanger: FEP, blå
  • Intelligente udskiftelige moduler med 5, 10, 20 og 50 ml volumenkapacitet
  • Tilslut til en printer og/eller en analytisk balance
  • Fjernbetjeningsadgang via RS232 eller USB interface
  • Tilslut op til 16 enheder med én USB eller RS232-port på en pc med de to integrerede RS232-grænseflader (Daisy Chain)
  • Styr doseringen ved hjælp af den manuelle controller og det dedikerede tastatur
  • Justerbare doserings- og påfyldningshastigheder optimerer hastighed og nøjagtighed
  • Opbevar doseringsmetoder med forskellige parametre
  • Justerbar dosering og påfyldningshastighed
  • Doseringsvolumen beregnes automatisk uden yderligere pc-software
  • Der kan gemmes flere metoder med forskellige parametre
  • Automatisk vægtregistrering, når vægten er tilsluttet
  • Titrering ved hjælp af de manuelle kontroldoseringsknapper
  • Titreringshastigheden kan justeres for at optimere titreringshastigheden og nøjagtigheden
  • Programmerbare automatiske beregninger, printer klar
  • Automatisk vægtregistrering, når vægten er tilsluttet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type 3,5 tommer -1/4 VGA TFT-skærm med 320 x 240 pixels
Type Stempelburette
Inkluderer Magnetomrører TM 235, stativstang TZ 1510, elektrodeklemme Z 305, håndbetjening TZ 3880
Tastatur Polyester
Materiale Polypropylen
Model- Titronic™ 500
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Dimensioner (L x B x H) 29.6 x 15.3 x 45 cm