Få mere at vide
SI Analytics Titronic 300 Modul 2 TM 300/50 med omrører
Artikelnummer. 15341645 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Inkluderer:
Omrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15341645 Omrørere Hver
1 options
Artikelnummer. 15341645 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285225830
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Motordrevet stempelburette med 20 eller 50 ml doseringsenhed ideel til manuelle titreringer og meget præcise doseringsopgaver.
  • Motordrevet stempelburette med 20 eller 50 ml doseringsenhed
  • Til manuelle titreringer og meget præcise doseringsopgaver
  • TITRONIC™ 300 kan styres fuldstændigt fra en pc via USB- eller RS-232-interfacet
  • Op til 16 buretter kan forbindes med hinanden via RS232-interfacet i henhold til daisy chain-princippet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Titronic 300 Modul 2 TM 300/50 100-240V med omrører
Display Type Grafikkompatibel TFT-skærm.
Inkluderer Omrørere
Spænding 100/240 V; 50/60 Hz