Få mere at vide
SI Analytics TITRONIC 300 Modul 1 Grundenhed
Artikelnummer. 15354408 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Spænding:
100 til 240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
15354408 100 til 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15354408 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285225810
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust, pålidelig, klar til brug, TITRONIC 300, Modul 1 grundenhed, der er ideel til brug i mange laboratorie- og videnskabelige og forskningsmiljøer.
  • TITRONIC 300 Modul 1 TM 300/50 100-240V
  • Motordrevet stempelburette med 20 eller 50 ml doseringsenhed
  • Til manuelle titreringer og meget præcise doseringsopgaver
  • TITRONIC™ 300 kan styres fuldstændigt fra en pc via USB- eller RS-232-interfacet
  • Op til 16 buretter kan forbindes med hinanden via RS232-interfacet i henhold til daisy chain-princippet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TITRONIC 300 Modul 1 Basic Unit Titrator
Spænding 100 til 240 V