Få mere at vide
SI Analytics™ Titronic™ 300
Artikelnummer. 15344408 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Burette funktioner:
8000 opløsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Burette funktioner Pakningsstørrelse
15344408 8000 opløsning Hver
1 options
Artikelnummer. 15344408 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285225800
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Titronic™ 300 er en motordrevet burette til manuel titrering og præcist doseringsinstrument til dispensable væsker, opløsningsmidler og titreringsmidler.
  • Interface: 1 x USB-A og 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
  • Doseringshastighed: max. 100 ml/min (med 50 ml enhed)
  • Påfyldningshastighed: min 30 s til 999 s justerbar (tid i henhold til cylindervolumen)
  • 20 ml doseringsenhed
  • Doseringsnøjagtighed: systematisk fejl 0,15 %, tilfældig fejl 0,05 % i overensstemmelse med EN ISO 8655-6
  • Titrering med håndkontrol (mus)
  • Titreringshastigheden kan justeres i fem forskellige trin for at optimere titreringshastigheden og nøjagtigheden
  • Automatisk beregning af resultater i forskellige enheder og eksport til en printer el USB hukommelsesenhed
  • Automatisk vægtregistrering, når en vægt er tilsluttet
  • Justerbar dosering og påfyldningshastighed for hver metode
  • Justerbar påfyldning mellem hvert dosistrin
  • Den intelligente påfyldningsfunktion kontrollerer, om et doseringstrin er muligt uden påfyldning på forhånd
  • Dette reducerer fejlfunktioner under en seriel doseringsproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 8655, del 6; EMC: 2004/108/EG; EG-sikkerhedsdirektiv 2006/95
Konnektortyper Omrørerforbindelse: TM 50, strømforsyning direkte gennem stempelburette
Oversigt Uden magnetomrører
Display Type Grafikkompatibel TFT-skærm
Inkluderer Klar til brug samlet 20 ml doseringsenhed, manuel controller, titreringsklemme, standerstang og strømforsyning 100-240 V
Tastatur Enheden betjenes ved hjælp af tasterne på selve enheden, controlleren TZ 3880 og valgfrit PC-tastatur (USB )
Model- Titronic™ 300
Strømforsyning 100 til 240 V, 50/60 Hz, effektindgang 30 VA
Opløsning 0,005 til 0,025 ml (afhængigt af doseringsenhed)
Temperaturområde (metrisk) Omgivende 10 °C til 40 °C
Volumen (metrisk) prøve 0 til 9999.999 ml skærm
Dimensioner (L x B x H) 205 x 135 x 310 mm
Burette funktioner 8000 opløsning