Få mere at vide
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 automatisk titrator
Artikelnummer. 15349494 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Model-:
Titroline Let K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15349494 Titroline Let K Hver
1 options
Artikelnummer. 15349494 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. R30800194
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 automatisk titrator med kompakt ny titrator til simple rutinetitreringer.
  • Titreringer til pH, mV - slutpunkt (2 EP)
  • Titreringer til ét ækvivalenspunkt (pH og mV) med dynamisk eller lineær titreringsaddition
  • Manuelle titreringer med controlleren
  • Doseringsopgaver
  • Antal metoder: 3
  • Saltindhold i fødevarer (ost, sojasovs, ketchup)
  • Total syre i vin og drikkevarer
  • Nitrogen iflg Kjeldahl
  • Klorid i vand og andre prøver
  • Alkalinitet (p + m-værdi)
  • FOS/TAC
Tekniske data
Display Type 3,5 tommer farveberøringsskærm
Type Automatisk titrator
Til brug med (applikation) Kombineret destillation og titrering, for samtidig Kjeldahl bestemmelse af nitrogen/protein
Materiale Technopolymer
Model- Titroline Let K
Dybde (metrisk) 416 mm