Få mere at vide
SI Analytics™ TitroLine™ 7800 serie titratorer
Artikelnummer. 15564923 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
15564923 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 15564923 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220990
Forventet forsendelse: 10-11-2026
De TitroLine™ 7800 er en universel titrator med digital sensorteknologi med forbedrede metoder til potentiometrisk og KF-titrering
  • Universal potentiometrisk titrator med analog og IDS digital sensorteknologi til bestemmelse af pH- og ORP-værdier
  • Enestående højsynlighed farvegrafisk display til visning selv ved ekstreme vinkler
  • Tydelig grafisk fremstilling af titreringskurver
  • Forudinstallerede standardmetoder til potentiometrisk og KF-titrering
  • USB forbindelse
  • Ideelt egnet til vandanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringspunkter (ISE) 1
Kalibreringspunkter (pH) 3
Konnektortyper 1xLAN, 2xUSB-A, 1xUSB-B, 2xRS232
Datapunkter USB eksport eller pdf/CSV-format
Display Type Farve VGA TFT-skærm med 320x240 pixels
Drift Online visning
Indgange En analog og en digital (IDS ) måleinput
Sprog Dansk
Materiale Hus af polypropylen
Model- TitroLine 7800
Rækkevidde (mV) 1200 mV +\-
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (mV) 0.2mV
Opløsning (pH) 0,004 pH-enheder
Volumen (metrisk) prøve 5/10/20/50 mL
Dimensioner (L x B x H) 153mm x 296mm x 450mm
Bredde (engelsk) 6,0 tommer.
Dybde (engelsk) 11,6''
Burette funktioner 50 brugermetoder