Beskrivelse
- Kan også bruges som volumetrisk KF titrator
- Højt synlig fuldfarveskærm, der nemt kan ses fra afstand og ekstreme vinkler
- Med intelligente udskiftelige moduler og lagring af alle relevante reagensdata
- Indeholder to USB-A, en USB-B, to RS-232 og en LAN-port til udvidelse og tilslutning af enheder som tastatur, printer, stregkodelæser, memory sticks, vægte, pc og yderligere SI Analytics enheder
- Opbevaring af resultater via USB port (PDF og CSV -format) inklusive metodeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Opbevaring af resultater via USB port (PDF og CSV -format) inklusive metodeoverførsel |
| Type | Benchtop Titrator |
| Inkluderer | Indeholder to USB-A, en USB-B, to RS-232 og en LAN-port til udvidelse og tilslutning af enheder som tastatur, printer, stregkodelæser, memory sticks, vægte, pc og yderligere SI Analytics enheder. |
| Model- | TitroLine 7800 basisenhed |